Documenti fondamentali
ENA390347139
Enamine
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-125602-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125602-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-6-5-7(9)10-11(6)8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H2,9,10)
InChI
LBQKIARPNRNHHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)