Documenti fondamentali
ENA390347069
Enamine
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Scegli un formato
100 MG
438,10 €
250 MG
625,30 €
500 MG
984,10 €
1 G
1.262,30 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
5.190,90 €
SKU del venditore: EN300-125437-100MG
438,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
438,10 €
250 MG
625,30 €
500 MG
984,10 €
1 G
1.262,30 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
5.190,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125437-100MG
438,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c9-3-7-8-6(4-10-7)5-1-2-5/h4-5,9H,1-3H2
InChI
BKDYOUFIADRAQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)