Documenti fondamentali
ENA390346962
Enamine
3,3-dimethyl-1-(pyridin-4-yl)butan-2-one
Scegli un formato
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
10 G
2.778,90 €
SKU del venditore: EN300-125226-100MG
223,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1.291,70 €
5 G
1.888,40 €
10 G
2.778,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125226-100MG
223,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
41-43
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(4-pyridinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI
LHLKBBIYRNFVSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Melting Point
41-43
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)