Documenti fondamentali
ENA390346902
Enamine
potassium 1-cyano-5-methylhex-1-en-2-olate
Scegli un formato
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1.419,60 €
5 G
2.099,50 €
10 G
3.114,80 €
SKU del venditore: EN300-126282-100MG
217,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1.419,60 €
5 G
2.099,50 €
10 G
3.114,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-126282-100MG
217,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium (Z)-1-cyano-5-methylhex-1-en-2-olate
Inchi Code
1S/C8H13NO.K/c1-7(2)3-4-8(10)5-6-9;/h5,7,10H,3-4H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b8-5-;
InChI
HTILNBGUBBJTSK-HGKIGUAWSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126282
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126282
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)