Documenti fondamentali
ENA390346755
Enamine
2-chloro-3,4-dimethylbenzonitrile
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
SKU del venditore: EN300-112985-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-112985-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
70-71
Iupac Name
2-chloro-3,4-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c1-6-3-4-8(5-11)9(10)7(6)2/h3-4H,1-2H3
InChI
WWDIRBYVEKTAHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112985
Melting Point
70-71
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112985
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)