Documenti fondamentali
ENA388700878
Enamine
benzyl[1-(furan-2-yl)ethyl]amine
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
SKU del venditore: EN300-32628-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-32628-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl-1-(2-furyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11(13-8-5-9-15-13)14-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9,11,14H,10H2,1H3
InChI
MVUROKMDHJEIHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)