Documenti fondamentali
ENA388700554
Enamine
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1.246,70 €
5 G
1.843,40 €
SKU del venditore: EN300-124633-100MG
178,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1.246,70 €
5 G
1.843,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-124633-100MG
178,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
72-74
Iupac Name
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2S/c1-5(2,4-6)7-10(3,8)9/h7H,1-3H3
InChI
ZKXUNXWGAUQSNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Melting Point
72-74
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)