ENA388700418
Enamine
2-chloro-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-124360-50MG
339,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-124360-50MG
339,30 €
Iupac Name
6-chloro-1',2',3',6'-tetrahydro-3,4'-bipyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2.ClH/c11-10-2-1-9(7-13-10)8-3-5-12-6-4-8;/h1-3,7,12H,4-6H2;1H
InChI
KVXPXVSYONRARC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124360
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)