ENA388700329
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperazin-2-one hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-124164-100MG
279,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-124164-100MG
279,00 €
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)piperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-11-5-4-9-3-2-8-6-7(9)10;/h8H,2-6H2,1H3;1H
InChI
DWGMJNTVEJKQDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124164
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)