Documenti fondamentali
ENA388700127
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Scegli un formato
50 MG
370,50 €
100 MG
552,50 €
250 MG
787,80 €
500 MG
1.241,50 €
1 G
1.591,20 €
2.5 G
3.120,00 €
5 G
4.616,30 €
10 G
6.844,50 €
SKU del venditore: EN300-123710-50MG
370,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
370,50 €
100 MG
552,50 €
250 MG
787,80 €
500 MG
1.241,50 €
1 G
1.591,20 €
2.5 G
3.120,00 €
5 G
4.616,30 €
10 G
6.844,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-123710-50MG
370,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]alanine
Inchi Code
1S/C10H7F6NO2/c11-9(12,13)6-3-1-2-5(4-6)8(17,7(18)19)10(14,15)16/h1-4H,17H2,(H,18,19)
InChI
NWAFPWFGGFFLDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)