Documenti fondamentali
ENA388192416
Enamine
6-(diethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
SKU del venditore: EN300-68996-100MG
128,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-68996-100MG
128,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(diethylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-3-13(4-2)10-6-5-9(7-11)8-12-10/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3
InChI
SHESZGFVOXMWNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)