ENA388192082
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazin-6-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-121931-50MG
304,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-121931-50MG
304,20 €
Iupac Name
7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-6-4-9-2-1-7-5(9)3-8-6/h1-2H,3-4H2,(H,8,10)
InChI
OZEDEFOLUBDEFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)