Documenti fondamentali
ENA387772763
Enamine
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
SKU del venditore: EN300-119961-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-119961-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6(9(10)12)13-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6,11H,1H3,(H2,10,12)
InChI
XRQUGFQLEOLSEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)