Documenti
ENA387772717
Enamine
2-fluoro-6-methanesulfonylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Punto di fusione
61-63
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI
VWKLVECIQHBNKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
Melting Point
61-63
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878