Documenti fondamentali
ENA387772632
Enamine
2-(3-fluoro-2-iodophenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5FIN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
InChI
GWKBSXPUMKJOHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119637
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)