Documenti
ENA387772592
Enamine
1-(4-amino-2-methylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Punto di fusione
94-95
Iupac Name
1-(4-amino-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)7(2)11/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI
RUHKTMSHDAAPRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119555
Melting Point
94-95
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119555