Documenti fondamentali
ENA379364156
Enamine
2-phenylpyridin-3-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
80,10 €
250 MG
95,70 €
500 MG
124,30 €
1 G
146,40 €
2.5 G
245,20 €
5 G
409,00 €
SKU del venditore: EN300-118133-100MG
80,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
80,10 €
250 MG
95,70 €
500 MG
124,30 €
1 G
146,40 €
2.5 G
245,20 €
5 G
409,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-118133-100MG
80,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenyl-3-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2.ClH/c12-10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-8H,12H2;1H
InChI
WUUPIONDVKXCBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118133
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)