Documenti fondamentali
ENA379364072
Enamine
7-fluoro-6-methoxyisoquinolin-1-ol
Scegli un formato
100 MG
284,20 €
250 MG
385,60 €
500 MG
581,90 €
1 G
734,00 €
2.5 G
1.491,90 €
5 G
2.905,00 €
10 G
5.625,90 €
SKU del venditore: EN300-117841-100MG
284,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
284,20 €
250 MG
385,60 €
500 MG
581,90 €
1 G
734,00 €
2.5 G
1.491,90 €
5 G
2.905,00 €
10 G
5.625,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-117841-100MG
284,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-1-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c1-14-9-4-6-2-3-12-10(13)7(6)5-8(9)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
MNYLLSMVYDGHNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)