Documenti fondamentali
ENA379363937
Enamine
ethyl 2-[(1-phenylethyl)amino]acetate
Scegli un formato
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1.731,60 €
5 G
2.562,30 €
10 G
3.799,90 €
SKU del venditore: EN300-117413-100MG
305,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1.731,60 €
5 G
2.562,30 €
10 G
3.799,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-117413-100MG
305,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl [(1-phenylethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-3-15-12(14)9-13-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,3,9H2,1-2H3
InChI
NFYBPTIJJCODFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117413
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117413
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)