Documenti
ENA379363913
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Punto di fusione
162-163
Iupac Name
6-methoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-10-6-3-5-9-8(10)4-2-7-11(13)12-9/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
NEMWEYAZCVDHEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117354
Melting Point
162-163
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117354