Documenti fondamentali
ENA379363891
Enamine
1-methyl-3-[(4-methylphenyl)amino]pyrrolidine-2,5-dione
Scegli un formato
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
SKU del venditore: EN300-117297-100MG
158,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-117297-100MG
158,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
138-140
Iupac Name
1-methyl-3-(4-toluidino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)13-10-7-11(15)14(2)12(10)16/h3-6,10,13H,7H2,1-2H3
InChI
BWNZYWZXAGBIFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117297
Melting Point
138-140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117297
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)