Documenti fondamentali
ENA375227825
Enamine
4-(propan-2-yloxy)cyclohexan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
SKU del venditore: EN300-115328-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-115328-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-isopropoxycyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-7(2)11-9-5-3-8(10)4-6-9/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3
InChI
VIBZEOYMXOCRTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115328
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115328
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)