Documenti fondamentali
ENA375227728
Enamine
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
Scegli un formato
100 MG
262,10 €
250 MG
354,40 €
500 MG
532,50 €
1 G
670,30 €
2.5 G
1.293,00 €
5 G
1.619,30 €
SKU del venditore: EN300-115129-100MG
262,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
262,10 €
250 MG
354,40 €
500 MG
532,50 €
1 G
670,30 €
2.5 G
1.293,00 €
5 G
1.619,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-115129-100MG
262,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H8F3N3/c1-12-3-4(2-10)5(11-12)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3
InChI
QGLGYTXANSSOOG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115129
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115129
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)