Documenti fondamentali
ENA375227609
Enamine
1,3,5-trimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
SKU del venditore: EN300-114855-100MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-114855-100MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11N3O4/c1-5-6(10(16)17)4-12-8-7(5)9(15)14(3)11(18)13(8)2/h4H,1-3H3,(H,16,17)
InChI
CIOYYJJMCOIXAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114855
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114855
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)