Documenti fondamentali
ENA372573252
Enamine
1-[4-(difluoromethoxy)phenyl]propan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1.095,90 €
2.5 G
2.147,60 €
SKU del venditore: EN300-112600-100MG
378,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1.095,90 €
2.5 G
2.147,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-112600-100MG
378,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(difluoromethoxy)phenyl]propylamine
Inchi Code
1S/C10H13F2NO/c1-2-9(13)7-3-5-8(6-4-7)14-10(11)12/h3-6,9-10H,2,13H2,1H3
InChI
MIFMZIPFCNEFBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112600
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112600
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)