ENA372573200
Enamine
4-(pyridin-2-ylsulfanyl)benzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-112466-100MG
335,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-112466-100MG
335,40 €
Iupac Name
4-(2-pyridinylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NOS/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
InChI
DAWWZCAPLXRJDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)