ENA372572882
Enamine
N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-5-yl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-111625-100MG
378,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-111625-100MG
378,30 €
Iupac Name
N-[(4,6-dimethoxy-5-pyrimidinyl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C11H15N5O2/c1-16-6-8(4-15-16)12-5-9-10(17-2)13-7-14-11(9)18-3/h4,6-7,12H,5H2,1-3H3
InChI
XMUDUFJKKPEUTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111625
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)