ENA372572808
Enamine
[4-(9H-purin-6-yl)morpholin-2-yl]methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-111449-50MG
362,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-111449-50MG
362,20 €
Iupac Name
[4-(9H-purin-6-yl)-2-morpholinyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N6O.2ClH/c11-3-7-4-16(1-2-17-7)10-8-9(13-5-12-8)14-6-15-10;;/h5-7H,1-4,11H2,(H,12,13,14,15);2*1H
InChI
DLBMWQPDXUYSGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111449
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)