Documenti
ENA371464642
Enamine
4-(oxiran-2-yl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Punto di fusione
34-35
Iupac Name
4-(2-oxiranyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-11-9/h1-4,9H,6H2
InChI
WLNIRLBZLAAEAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40071
Melting Point
34-35