Documenti fondamentali
ENA371463848
Enamine
1-benzyl-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Scegli un formato
100 MG
209,30 €
250 MG
297,70 €
500 MG
469,30 €
1 G
601,90 €
2.5 G
1.180,40 €
5 G
1.743,30 €
SKU del venditore: EN300-110410-100MG
209,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
209,30 €
250 MG
297,70 €
500 MG
469,30 €
1 G
601,90 €
2.5 G
1.180,40 €
5 G
1.743,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-110410-100MG
209,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
203-205
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c12-9-7-14(11(16)13-10(9)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,13,15,16)
InChI
NYNOBRTYKCVRJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Melting Point
203-205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)