Documenti fondamentali
ENA371463815
Enamine
3-amino-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
157,30 €
250 MG
223,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
452,40 €
2.5 G
882,70 €
5 G
1.305,20 €
10 G
1.937,00 €
SKU del venditore: EN300-110319-100MG
157,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
157,30 €
250 MG
223,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
452,40 €
2.5 G
882,70 €
5 G
1.305,20 €
10 G
1.937,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-110319-100MG
157,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N,2-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)13(11,12)10-2/h3-5,10H,9H2,1-2H3
InChI
NSJMZAWDPKWFBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)