Documenti fondamentali
ENA371463523
Enamine
2-amino-N-(pyridin-2-yl)acetamide dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1.124,50 €
10 G
1.667,90 €
SKU del venditore: EN300-109498-100MG
101,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1.124,50 €
10 G
1.667,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-109498-100MG
101,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(2-pyridinyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.2ClH/c8-5-7(11)10-6-3-1-2-4-9-6;;/h1-4H,5,8H2,(H,9,10,11);2*1H
InChI
NOTFFHYXKCNVFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109498
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109498
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)