Documenti fondamentali
ENA371463368
Enamine
ethyl N-(4-amino-2-cyanophenyl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
SKU del venditore: EN300-108972-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-108972-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)13-9-4-3-8(12)5-7(9)6-11/h3-5H,2,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI
WXGQPRIKCNUCFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)