Documenti fondamentali
ENA371463277
Enamine
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
SKU del venditore: EN300-110510-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-110510-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFN2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
InChI
XJKONWZODIAAMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110510
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)