Documenti fondamentali
ENA371178285
Enamine
3-methyl-3-(thiophen-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
SKU del venditore: EN300-102803-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-102803-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-3-(3-thienyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-9(6-2-3-13-5-6)4-7(11)10-8(9)12/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI
HEVKOJSKGLAFLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)