Documenti fondamentali
ENA371177640
Enamine
2-methyl-2-(oxan-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
412,10 €
100 MG
614,90 €
250 MG
876,20 €
500 MG
1.378,00 €
1 G
1.769,30 €
2.5 G
3.465,80 €
5 G
5.129,80 €
SKU del venditore: EN300-106786-50MG
412,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
412,10 €
100 MG
614,90 €
250 MG
876,20 €
500 MG
1.378,00 €
1 G
1.769,30 €
2.5 G
3.465,80 €
5 G
5.129,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-106786-50MG
412,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,7-10)8-5-3-4-6-11-8;/h8H,3-7,10H2,1-2H3;1H
InChI
KJPDGBSWFUTOOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106786
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106786
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)