Documenti fondamentali
ENA371177547
Enamine
3-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1.768,00 €
5 G
2.613,00 €
10 G
3.875,30 €
SKU del venditore: EN300-106531-100MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1.768,00 €
5 G
2.613,00 €
10 G
3.875,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-106531-100MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
93.5-94.5
Iupac Name
3-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-4-3-5-8(6-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI
JRQHHZNOHIKOCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Melting Point
93.5-94.5
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)