ENA370563095
Enamine
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-105077-100MG
202,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-105077-100MG
202,80 €
Iupac Name
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-7-2-3-8(5-14)9(4-7)15-6-10(11,12)13/h2-4H,5-6,14H2,1H3
InChI
QEMJVHCRJLGVQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)