Documenti fondamentali
ENA370562890
Enamine
2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
SKU del venditore: EN300-65911-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-65911-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FN2O4/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)
InChI
NVZBXVCRFGPOAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65911
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65911
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)