ENA369383515
Enamine
tert-butyl 2-acetylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-acetyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)10-7-5-6-8-13(10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
InChI
CKHYGWMWQKVMQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99445
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)