ENA369383361
Enamine
7-oxa-1-azaspiro[3.6]decane
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-102855-50MG
317,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-102855-50MG
317,20 €
Iupac Name
7-oxa-1-azaspiro[3.6]decane
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-2-8(3-5-9-8)4-7-10-6-1/h9H,1-7H2
InChI
JIVHIXXERIBFJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102855
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)