Documenti fondamentali
ENA369382964
Enamine
3-ethylthiophene-2-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
SKU del venditore: EN300-103749-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-103749-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethyl-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c1-2-5-3-4-10-6(5)7(8)9/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9)
InChI
SKNSXXSGTWIJSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103749
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)