Documenti
ENA369382186
Enamine
N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3,4-dimethoxybenzyl)-N-(4-pyrimidinyl)amine
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c1-17-11-4-3-10(7-12(11)18-2)8-15-13-5-6-14-9-16-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI
LDULTEAGAXEHQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101953
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101953