Documenti fondamentali
ENA369381997
Enamine
4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
23,40 €
250 MG
28,60 €
500 MG
44,20 €
1 G
57,20 €
2.5 G
120,90 €
5 G
237,90 €
10 G
464,10 €
SKU del venditore: EN300-101387-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
23,40 €
250 MG
28,60 €
500 MG
44,20 €
1 G
57,20 €
2.5 G
120,90 €
5 G
237,90 €
10 G
464,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-101387-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N5.ClH/c11-10(12)15-7-5-14(6-8-15)9-3-1-2-4-13-9;/h1-4H,5-8H2,(H3,11,12);1H
InChI
JGKFPIJCNWEHBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)