Documenti fondamentali
ENA369381778
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methoxy]piperidine
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
SKU del venditore: EN300-100921-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-100921-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-10(12-7-1)8-13-9-3-5-11-6-4-9/h9-11H,1-8H2
InChI
TWSGAWBWOWQVNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)