Documenti fondamentali
ENA360887107
Enamine
3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}azetidine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
351,80 €
250 MG
483,10 €
500 MG
735,30 €
1 G
930,30 €
2.5 G
1.711,60 €
5 G
3.014,20 €
10 G
4.319,40 €
SKU del venditore: EN300-97749-100MG
351,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
351,80 €
250 MG
483,10 €
500 MG
735,30 €
1 G
930,30 €
2.5 G
1.711,60 €
5 G
3.014,20 €
10 G
4.319,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-97749-100MG
351,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)benzyl]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-15-7-8;/h1-4,8,15H,5-7H2;1H
InChI
SABQCVWOPDZJCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)