ENA360886969
Enamine
methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-85115-100MG
94,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-85115-100MG
94,40 €
Iupac Name
methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-9-7(8)4-2-5-6(3-4)10-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI
VQWDWFRQNVCVBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)