ENA360886817
Enamine
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-97834-100MG
247,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-97834-100MG
247,80 €
Iupac Name
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClO4S/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)15(10,13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI
XPOWETFFUGRMST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)