Documenti fondamentali
ENA360886794
Enamine
2-{[(3-cyanophenyl)methyl]amino}acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
10 G
5.245,50 €
SKU del venditore: EN300-97506-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
10 G
5.245,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-97506-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3-cyanobenzyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O2.ClH/c11-5-8-2-1-3-9(4-8)6-12-7-10(13)14;/h1-4,12H,6-7H2,(H,13,14);1H
InChI
LTFDOVBYPGOBNP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97506
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97506
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)