Documenti fondamentali
ENA358813305
Enamine
2-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]butan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
SKU del venditore: EN300-97806-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-97806-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(6-chloro-4-pyrimidinyl)amino]-1-butanol
Inchi Code
1S/C8H12ClN3O/c1-2-6(4-13)12-8-3-7(9)10-5-11-8/h3,5-6,13H,2,4H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI
WBXFQBNDKIIBBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97806
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97806
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)